Documenti fondamentali
ENA189566556
Enamine
2-amino-2-(thiophen-3-yl)acetonitrile hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
70,20 €
250 MG
101,40 €
500 MG
158,60 €
SKU del venditore: EN300-43385-100MG
70,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
70,20 €
250 MG
101,40 €
500 MG
158,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-43385-100MG
70,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
amino(3-thienyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N2S.ClH/c7-3-6(8)5-1-2-9-4-5;/h1-2,4,6H,8H2;1H
InChI
VSJYUBNDQYQXEN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43385
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43385
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)