ENA189566438
Enamine
3-{[(4-bromophenyl)carbamoyl]amino}propanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-43192-100MG
162,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-43192-100MG
162,50 €
Iupac Name
N-[(4-bromoanilino)carbonyl]-beta-alanine
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O3/c11-7-1-3-8(4-2-7)13-10(16)12-6-5-9(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)
InChI
ZJOQWDOXHUQCGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43192
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)