Documenti fondamentali
ENA187622824
Enamine
5-amino-1-benzofuran-2-carboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
71,50 €
250 MG
101,40 €
500 MG
188,50 €
1 G
282,10 €
2.5 G
552,50 €
SKU del venditore: EN300-42074-100MG
71,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
71,50 €
250 MG
101,40 €
500 MG
188,50 €
1 G
282,10 €
2.5 G
552,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-42074-100MG
71,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-1-benzofuran-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7NO3.ClH/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13-7)9(11)12;/h1-4H,10H2,(H,11,12);1H
InChI
ZYYGHAVYEZEPPM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42074
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42074
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)