ENA184121414
Enamine
4-(3,5-dimethylpiperidin-1-yl)butan-1-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-41324-100MG
83,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-41324-100MG
83,20 €
Iupac Name
4-(3,5-dimethyl-1-piperidinyl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C11H24N2/c1-10-7-11(2)9-13(8-10)6-4-3-5-12/h10-11H,3-9,12H2,1-2H3
InChI
LPCNLOZVHDWVKT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41324
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)