Documenti fondamentali
ENA183888998
Enamine
1-bromo-4-(2-methoxyethyl)benzene
Scegli un formato
100 MG
33,80 €
250 MG
48,10 €
500 MG
75,40 €
1 G
97,50 €
2.5 G
171,60 €
5 G
295,10 €
10 G
542,10 €
SKU del venditore: EN300-40174-100MG
33,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
33,80 €
250 MG
48,10 €
500 MG
75,40 €
1 G
97,50 €
2.5 G
171,60 €
5 G
295,10 €
10 G
542,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.09
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-40174-100MG
33,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-4-(2-methoxyethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI
IVWZNFTXJKWJMJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40174
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40174
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)