Documenti fondamentali
ENA183888941
Enamine
2-[(3-bromophenyl)methanesulfonyl]propanoic acid
Scegli un formato
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1.187,70 €
SKU del venditore: EN300-40055-100MG
207,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1.187,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-40055-100MG
207,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(3-bromobenzyl)sulfonyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO4S/c1-7(10(12)13)16(14,15)6-8-3-2-4-9(11)5-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI
YVZBJAQYFZPKSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40055
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40055
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)