Documenti fondamentali
ENA183888786
Enamine
1-(benzenesulfonyl)cyclopentane-1-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
SKU del venditore: EN300-25434-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.31
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-25434-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
95-96
Iupac Name
1-(phenylsulfonyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H13NO2S/c13-10-12(8-4-5-9-12)16(14,15)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
InChI
PBMRZDFZKLOELS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25434
Melting Point
95-96
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25434
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)