Documenti fondamentali
ENA183888780
Enamine
(1-pentyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methanol
Scegli un formato
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
5 G
1.020,50 €
SKU del venditore: EN300-38867-100MG
89,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
5 G
1.020,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.3
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-38867-100MG
89,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-pentyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-2-3-6-9-15-12-8-5-4-7-11(12)14-13(15)10-16/h4-5,7-8,16H,2-3,6,9-10H2,1H3
InChI
MBPKUACQBFWOCB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38867
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38867
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)