Documenti
ENA183042433
Enamine
3-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.67
Numero MDL:
Punto di fusione
171-173
Iupac Name
3-[(4-chloroanilino)carbonyl]-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8ClN3O3/c13-7-1-3-8(4-2-7)16-11(17)9-10(12(18)19)15-6-5-14-9/h1-6H,(H,16,17)(H,18,19)
InChI
AIOFVFFUYDYVPN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39792
Melting Point
171-173
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39792