ENA183042422
Enamine
2-({[(3-bromophenyl)carbamoyl]methyl}sulfanyl)propanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-39773-100MG
245,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-39773-100MG
245,20 €
Iupac Name
2-{[2-(3-bromoanilino)-2-oxoethyl]sulfanyl}propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12BrNO3S/c1-7(11(15)16)17-6-10(14)13-9-4-2-3-8(12)5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI
YIWANVDLGIQADD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39773
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)