Documenti fondamentali
ENA183042163
Enamine
4-[methyl(propan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
10 G
2.017,10 €
SKU del venditore: EN300-16254-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
10 G
2.017,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.31
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-16254-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
175-176
Iupac Name
4-{[isopropyl(methyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-8(2)12(3)17(15,16)10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-8H,1-3H3,(H,13,14)
InChI
CYZHRRSXXGFFIH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16254
Melting Point
175-176
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16254
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)