ENA181912154
Enamine
3-chloro-N-(2-methyl-5-nitrophenyl)propanamide
About This Item
Punto di fusione
154-156
Iupac Name
3-chloro-N-(2-methyl-5-nitrophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O3/c1-7-2-3-8(13(15)16)6-9(7)12-10(14)4-5-11/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,12,14)
InChI
QBQQMOMVEZGHTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27516
Melting Point
154-156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27516
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)