Documenti fondamentali
ENA181912087
Enamine
2-amino-2-(3-chlorophenyl)acetonitrile hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
SKU del venditore: EN300-39244-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.07
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-39244-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
amino(3-chlorophenyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClN2.ClH/c9-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-10;/h1-4,8H,11H2;1H
InChI
GLYABMSRUGXBPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39244
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39244
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)