Documenti fondamentali
ENA181911718
Enamine
2-bromo-5-(chloromethyl)thiophene
Scegli un formato
100 MG
400,90 €
250 MG
455,50 €
500 MG
614,10 €
1 G
738,90 €
2.5 G
1.179,60 €
5 G
1.609,90 €
10 G
2.252,10 €
SKU del venditore: EN300-29689-100MG
400,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
400,90 €
250 MG
455,50 €
500 MG
614,10 €
1 G
738,90 €
2.5 G
1.179,60 €
5 G
1.609,90 €
10 G
2.252,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.51
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-29689-100MG
400,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-5-(chloromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H4BrClS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2H,3H2
InChI
RGAWORKAZJRWOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29689
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29689
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)