Documenti fondamentali
ENA161669249
Enamine
1-(3-phenylpropanoyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.32
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-phenylpropanoyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c17-14(7-6-12-4-2-1-3-5-12)16-10-8-13(9-11-16)15(18)19/h1-5,13H,6-11H2,(H,18,19)
InChI
WQOSVYASWDJHLK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36481
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36481
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)