Documenti fondamentali
ENA161668943
Enamine
1-methylpiperidine-4-thiol
Scegli un formato
100 MG
282,10 €
250 MG
401,70 €
500 MG
633,10 €
1 G
812,50 €
SKU del venditore: EN300-36160-100MG
282,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
282,10 €
250 MG
401,70 €
500 MG
633,10 €
1 G
812,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-36160-100MG
282,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-4-piperidinethiol
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI
TXVSXWOWWHALFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36160
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36160
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)