Documenti fondamentali
ENA161209383
Enamine
methyl 2-[(4-chloro-3-nitrophenyl)formamido]acetate
Scegli un formato
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1.124,50 €
10 G
1.667,90 €
SKU del venditore: EN300-29843-100MG
101,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1.124,50 €
10 G
1.667,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-29843-100MG
101,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl [(4-chloro-3-nitrobenzoyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O5/c1-18-9(14)5-12-10(15)6-2-3-7(11)8(4-6)13(16)17/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,15)
InChI
XNJVTNSOVUSNRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29843
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29843
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)