Documenti fondamentali
ENA161208795
Enamine
2-({[2-(dimethylamino)ethyl]amino}methyl)-3,4-dihydroquinazolin-4-one dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
148,20 €
250 MG
213,20 €
500 MG
396,50 €
1 G
529,10 €
2.5 G
1.038,70 €
5 G
1.534,00 €
SKU del venditore: EN300-10299-100MG
148,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
148,20 €
250 MG
213,20 €
500 MG
396,50 €
1 G
529,10 €
2.5 G
1.038,70 €
5 G
1.534,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-10299-100MG
148,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-({[2-(dimethylamino)ethyl]amino}methyl)-4(3H)-quinazolinone dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N4O.2ClH/c1-17(2)8-7-14-9-12-15-11-6-4-3-5-10(11)13(18)16-12;;/h3-6,9,14-15H,7-8H2,1-2H3,(H,16,18);2*1H
InChI
XBWBYZRXDORQNZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10299
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10299
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)