Documenti fondamentali
ENA161173302
Enamine
4-(diphenylmethyl)piperazin-1-amine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
SKU del venditore: EN300-35779-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.3
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-35779-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-benzhydryl-1-piperazinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C17H21N3.2ClH/c18-20-13-11-19(12-14-20)17(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16;;/h1-10,17H,11-14,18H2;2*1H
InChI
RLQMNFPLKVTRSQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35779
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35779
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)