Documenti fondamentali
ENA159843879
Enamine
3-methylimidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Scegli un formato
100 MG
102,20 €
250 MG
125,60 €
500 MG
188,00 €
1 G
273,80 €
2.5 G
492,20 €
5 G
706,70 €
10 G
1.027,80 €
SKU del venditore: EN300-35472-100MG
102,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
102,20 €
250 MG
125,60 €
500 MG
188,00 €
1 G
273,80 €
2.5 G
492,20 €
5 G
706,70 €
10 G
1.027,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-35472-100MG
102,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methylimidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-7-10-8(6-12)9-4-2-3-5-11(7)9/h2-6H,1H3
InChI
VBGXAPXLVGMZBR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35472
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35472
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)