Documenti fondamentali
ENA159843319
Enamine
2-chloro-N-{[4-(difluoromethoxy)phenyl]methyl}acetamide
Scegli un formato
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
317,20 €
1 G
440,70 €
2.5 G
863,20 €
SKU del venditore: EN300-24581-100MG
118,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
317,20 €
1 G
440,70 €
2.5 G
863,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-24581-100MG
118,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(difluoromethoxy)benzyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClF2NO2/c11-5-9(15)14-6-7-1-3-8(4-2-7)16-10(12)13/h1-4,10H,5-6H2,(H,14,15)
InChI
OZVGVGAYMOBVCO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24581
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24581
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)