Documenti fondamentali
ENA156508424
Enamine
6-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
120,90 €
250 MG
171,60 €
500 MG
270,40 €
1 G
347,10 €
2.5 G
588,90 €
5 G
990,60 €
10 G
1.584,70 €
SKU del venditore: EN300-31534-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
120,90 €
250 MG
171,60 €
500 MG
270,40 €
1 G
347,10 €
2.5 G
588,90 €
5 G
990,60 €
10 G
1.584,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-31534-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-6-2-3-8-7(4-6)10(13)5-9(12-8)11(14)15/h2-5H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI
YZLHMOMDUOBOBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31534
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31534
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)