Documenti fondamentali
ENA156508295
Enamine
sodium 5-amino-4-hydroxy-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.3
Numero MDL:
Iupac Name
sodium 5-amino-4-hydroxy-7-sulfo-2-naphthalenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H9NO7S2.Na/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18);/q;+1/p-1
InChI
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31300
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31300
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)