ENA156508072
Enamine
2-[(2-methylpropyl)amino]acetamide hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-31326-100MG
262,10 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-31326-100MG
262,10 €
Iupac Name
2-(isobutylamino)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.ClH/c1-5(2)3-8-4-6(7)9;/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H2,7,9);1H
InChI
ZLUHXPGFOITQPN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31326
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)