ENA155457789
Enamine
4-{[(difluoromethyl)sulfanyl]methyl}benzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-30909-100MG
120,90 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-30909-100MG
120,90 €
Iupac Name
4-{[(difluoromethyl)sulfanyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2S/c10-9(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)8(12)13/h1-4,9H,5H2,(H,12,13)
InChI
ZEUCHMOFBNVMSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30909
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)