ENA152120914
Enamine
1-(4-methoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-30517-250MG
23,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-30517-250MG
23,40 €
Iupac Name
1-(4-methoxybenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.ClH/c1-16-11-4-2-10(3-5-11)12(15)14-8-6-13-7-9-14;/h2-5,13H,6-9H2,1H3;1H
InChI
HBCPMVLCIHMBBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30517
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)