Documenti fondamentali
ENA150999065
Enamine
N-[(1,3-dioxaindan-5-yl)methyl]-2-chloro-2-phenylacetamide
Scegli un formato
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
SKU del venditore: EN300-29503-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.74
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-29503-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
98-100
Iupac Name
N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-chloro-2-phenylacetamide
Inchi Code
1S/C16H14ClNO3/c17-15(12-4-2-1-3-5-12)16(19)18-9-11-6-7-13-14(8-11)21-10-20-13/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,19)
InChI
OJNQJEDIWINDEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29503
Melting Point
98-100
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29503
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)