Documenti fondamentali
ENA118036774
Enamine
3-methyl-1-(piperazin-1-yl)butan-1-one
Scegli un formato
100 MG
71,00 €
250 MG
82,70 €
500 MG
104,80 €
SKU del venditore: EN300-28875-100MG
71,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
71,00 €
250 MG
82,70 €
500 MG
104,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-28875-100MG
71,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-methylbutanoyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-8(2)7-9(12)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,3-7H2,1-2H3
InChI
OHUHHACSCXRQJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28875
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28875
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)