Documenti
ENA118036608
Enamine
2-(2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.2
Numero MDL:
Punto di fusione
85-87
Iupac Name
(2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C11H8N2O/c12-7-6-10-8-14-11(13-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6H2
InChI
NLLYDPLGYXCDPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27496
Melting Point
85-87
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27496