Documenti fondamentali
ENA112933470
Enamine
1-cyclopropyl-4,5-dimethyl-1H-imidazole-2-thiol
Scegli un formato
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
SKU del venditore: EN300-26924-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26924-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclopropyl-4,5-dimethyl-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione
Inchi Code
1S/C8H12N2S/c1-5-6(2)10(7-3-4-7)8(11)9-5/h7H,3-4H2,1-2H3,(H,9,11)
InChI
QOFPLXXNKMHEBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26924
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26924
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)