Documenti fondamentali
ENA112933417
Enamine
4-(1H-indol-3-yl)piperidine-1-carboxamide
Scegli un formato
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
SKU del venditore: EN300-26835-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.31
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26835-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(1H-indol-3-yl)-1-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C14H17N3O/c15-14(18)17-7-5-10(6-8-17)12-9-16-13-4-2-1-3-11(12)13/h1-4,9-10,16H,5-8H2,(H2,15,18)
InChI
GFAZTOFKUDWLFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26835
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26835
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)