Documenti fondamentali
ENA112933072
Enamine
4-{[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]sulfanyl}benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1.362,40 €
SKU del venditore: EN300-26943-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1.362,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.36
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26943-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-{[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]sulfanyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2S2/c1-8-13-10(6-16-8)7-17-11-4-2-9(3-5-11)12(14)15/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,15)
InChI
XVQDEHGZVIANBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26943
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26943
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)