ENA111667450
Enamine
4-methanesulfonyl-2-[(3-methylphenyl)formamido]butanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-23079-100MG
120,90 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-23079-100MG
120,90 €
Iupac Name
2-[(3-methylbenzoyl)amino]-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO5S/c1-9-4-3-5-10(8-9)12(15)14-11(13(16)17)6-7-20(2,18)19/h3-5,8,11H,6-7H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)
InChI
BNZMWIGCXULVPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23079
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)