Documenti
ENA087845076
Enamine
3-acetamido-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.26
Numero MDL:
Punto di fusione
174-175
Iupac Name
N-acetyl-3-(4-methoxyphenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C12H15NO4/c1-8(14)13-11(7-12(15)16)9-3-5-10(17-2)6-4-9/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI
PJJWOHFAWCCPGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18621
Melting Point
174-175
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18621