ENA087844834
Enamine
2-[3-oxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-2-yl]acetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-22112-100MG
81,90 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-22112-100MG
81,90 €
Punto di fusione
236-237
Iupac Name
[3-oxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-2-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H8F3NO3S/c12-11(13,14)5-1-2-7-6(3-5)15-10(18)8(19-7)4-9(16)17/h1-3,8H,4H2,(H,15,18)(H,16,17)
InChI
WLSHAYCWYFPCFQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22112
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)