Documenti fondamentali
ENA087844761
Enamine
N-[4-(aminomethyl)phenyl]cyclopropanecarboxamide
Scegli un formato
100 MG
188,50 €
250 MG
269,10 €
500 MG
425,10 €
1 G
544,70 €
2.5 G
1.089,40 €
5 G
1.375,40 €
10 G
1.730,30 €
SKU del venditore: EN300-24490-100MG
188,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
188,50 €
250 MG
269,10 €
500 MG
425,10 €
1 G
544,70 €
2.5 G
1.089,40 €
5 G
1.375,40 €
10 G
1.730,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-24490-100MG
188,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[4-(aminomethyl)phenyl]cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c12-7-8-1-5-10(6-2-8)13-11(14)9-3-4-9/h1-2,5-6,9H,3-4,7,12H2,(H,13,14)
InChI
NZFQLRBYHZMULN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24490
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24490
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)