Documenti fondamentali
ENA068330878
Enamine
2-(6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl)acetic acid
Scegli un formato
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1.187,70 €
5 G
1.733,70 €
10 G
2.550,10 €
SKU del venditore: EN300-23515-100MG
207,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1.187,70 €
5 G
1.733,70 €
10 G
2.550,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-23515-100MG
207,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO4/c11-8-1-6(3-9(12)13)10-7(2-8)4-14-5-15-10/h1-2H,3-5H2,(H,12,13)
InChI
SKMRQOAUOJOYIN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23515
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23515
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)