Documenti fondamentali
ENA066595914
Enamine
1-(3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-one
Scegli un formato
100 MG
84,00 €
250 MG
100,90 €
500 MG
132,10 €
1 G
156,80 €
2.5 G
295,90 €
5 G
528,60 €
10 G
615,70 €
SKU del venditore: EN300-15070-100MG
84,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
84,00 €
250 MG
100,90 €
500 MG
132,10 €
1 G
156,80 €
2.5 G
295,90 €
5 G
528,60 €
10 G
615,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-15070-100MG
84,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
76-78
Iupac Name
1-(3-methyl-1-benzothien-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H10OS/c1-7-9-5-3-4-6-10(9)13-11(7)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChI
HBTQKSGOEOVCBN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15070
Melting Point
76-78
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15070
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)