Documenti fondamentali
ENA065086058
Enamine
6-methyl-4-oxo-1-phenyl-1,4-dihydropyridazine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
96,20 €
250 MG
135,20 €
500 MG
258,70 €
1 G
370,50 €
2.5 G
726,70 €
5 G
1.072,50 €
10 G
1.591,20 €
SKU del venditore: EN300-14884-100MG
96,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
96,20 €
250 MG
135,20 €
500 MG
258,70 €
1 G
370,50 €
2.5 G
726,70 €
5 G
1.072,50 €
10 G
1.591,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-14884-100MG
96,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
183-185
Iupac Name
6-methyl-4-oxo-1-phenyl-1,4-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O3/c1-8-7-10(15)11(12(16)17)13-14(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,16,17)
InChI
IYLQQYCKWAAZLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14884
Melting Point
183-185
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14884
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)