Documenti
ENA065085838
Enamine
1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.62
Numero MDL:
Punto di fusione
33-35
Iupac Name
1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)8-5-7(10)3-4-9(8)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI
QPIUQLBBCQTWMJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14420
Melting Point
33-35
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14420