Documenti fondamentali
ENA065085408
Enamine
3-cyclopropyl-2-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one
Scegli un formato
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
SKU del venditore: EN300-14263-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.31
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-14263-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclopropyl-2-phenyl-1,3-thiazolidin-4-one
Inchi Code
1S/C12H13NOS/c14-11-8-15-12(13(11)10-6-7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8H2
InChI
CAQHDFBDKHDMKL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14263
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14263
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)