Documenti fondamentali
ENA048304193
Enamine
[(5-chlorothiophen-2-yl)methyl](prop-2-en-1-yl)amine
Scegli un formato
100 MG
146,40 €
250 MG
188,00 €
500 MG
315,40 €
1 G
432,40 €
2.5 G
804,20 €
5 G
1.169,50 €
10 G
1.712,90 €
SKU del venditore: EN300-11731-100MG
146,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
146,40 €
250 MG
188,00 €
500 MG
315,40 €
1 G
432,40 €
2.5 G
804,20 €
5 G
1.169,50 €
10 G
1.712,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-11731-100MG
146,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-allyl-N-[(5-chloro-2-thienyl)methyl]amine
Inchi Code
1S/C8H10ClNS/c1-2-5-10-6-7-3-4-8(9)11-7/h2-4,10H,1,5-6H2
InChI
GCSHWICQDNLLHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11731
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)