Documenti fondamentali
ENA048303914
Enamine
4-[(butan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
SKU del venditore: EN300-11034-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.31
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-11034-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(sec-butylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-3-8(2)12-17(15,16)10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-8,12H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
WANWYPLZKGZMTG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11034
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11034
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)