Documenti fondamentali
ENA040899350
Enamine
4-chloro-5-(3,4-dimethylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Scegli un formato
100 MG
133,90 €
250 MG
191,10 €
500 MG
300,30 €
1 G
384,80 €
2.5 G
587,60 €
5 G
926,90 €
10 G
1.352,00 €
SKU del venditore: EN300-10483-100MG
133,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
133,90 €
250 MG
191,10 €
500 MG
300,30 €
1 G
384,80 €
2.5 G
587,60 €
5 G
926,90 €
10 G
1.352,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.77
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-10483-100MG
133,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-5-(3,4-dimethylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C14H11ClN2S/c1-8-3-4-10(5-9(8)2)11-6-18-14-12(11)13(15)16-7-17-14/h3-7H,1-2H3
InChI
YHGOZPYHUNWJBE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10483
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10483
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)