ENA024296245
Enamine
2-chloro-N-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)acetamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H12ClNO3/c12-7-11(14)13-8-2-3-9-10(6-8)16-5-1-4-15-9/h2-3,6H,1,4-5,7H2,(H,13,14)
InChI
GJQLWCAWMVXADU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10209
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10209
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)