Documenti
ENA024295825
Enamine
1-(7-ethoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.23
Numero MDL:
Punto di fusione
84-86
Iupac Name
1-(7-ethoxy-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-3-14-10-6-4-5-9-7-11(8(2)13)15-12(9)10/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI
VMJVQNUDBMVFAH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09789
Melting Point
84-86
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09789