Documenti fondamentali
ENA024295708
Enamine
2-[4-(dimethylamino)-3-nitrobenzoyl]benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
388,70 €
5 G
575,90 €
10 G
851,50 €
SKU del venditore: EN300-09672-100MG
67,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
388,70 €
5 G
575,90 €
10 G
851,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.3
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-09672-100MG
67,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[4-(dimethylamino)-3-nitrobenzoyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H14N2O5/c1-17(2)13-8-7-10(9-14(13)18(22)23)15(19)11-5-3-4-6-12(11)16(20)21/h3-9H,1-2H3,(H,20,21)
InChI
SXDFWKNQEKZQCQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09672
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09672
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)