Documenti
ENA024295252
Enamine
2-[(2,3,6-trimethylphenoxy)methyl]oxirane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.26
Numero MDL:
Punto di fusione
41-42
Iupac Name
2-[(2,3,6-trimethylphenoxy)methyl]oxirane
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-8-4-5-9(2)12(10(8)3)14-7-11-6-13-11/h4-5,11H,6-7H2,1-3H3
InChI
GRDGVKZFGLIZHQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09215
Melting Point
41-42