ENA024295154
Enamine
3-amino-1-(3-methylbutyl)thiourea
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-09116-100MG
67,60 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-09116-100MG
67,60 €
Iupac Name
N-isopentylhydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H15N3S/c1-5(2)3-4-8-6(10)9-7/h5H,3-4,7H2,1-2H3,(H2,8,9,10)
InChI
FZKZGTUNZFEOMN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09116
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)