ENA024294994
Enamine
2-[(1,1-dioxo-1lambda6,2-benzothiazol-3-yl)amino]propanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-08956-100MG
232,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-08956-100MG
232,20 €
Punto di fusione
115-116
Iupac Name
N-(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)alanine
Inchi Code
1S/C10H10N2O4S/c1-6(10(13)14)11-9-7-4-2-3-5-8(7)17(15,16)12-9/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
FXIGPASFALLPHG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08956
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)